Imprimer
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
OR315773-100G OR315773-25G OR315773-5G
APOSOR315773-100GEA 157 EUR
APOSOR315773-100G APOSOR315773-25G APOSOR315773-5G
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate 98%
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
Poids moléculaire: 167.64 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058255
Numéro CAS: 27532-96-3