Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
Formule:
C₉H₃Cl₃O₃ Poids moléculaire: 265.48 g/mol Point d'ébullition: 180 °C Point de fusion: 34…38 °C Densité: 1.487 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000679 Numéro CAS: 4422-95-1 UN: 3261 ADR: 8 II |