Imprimer
Acide 3-amino-2-naphtoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Amino-2-naphthoic Acid
OR315769-5G OR315769-25G
APOSOR315769-5GEA 60.9 EUR
APOSOR315769-5G APOSOR315769-25G
Acide 3-amino-2-naphtoïque 97%
Acide 3-amino-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₉NO₂
Poids moléculaire: 187.2 g/mol
Point d'ébullition: 383
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004115
Numéro CAS: 5959-52-4
Indice Merck: 13,00451