Imprimer
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 206 EUR
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Formule: C₁₃H₉NOS
Point de fusion: 265 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00901197
Numéro CAS: 3159-07-7