Imprimer
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315707-25G OR315707-100G OR315707-5G
APOSOR315707-25GEA 36.4 EUR
APOSOR315707-25G APOSOR315707-100G APOSOR315707-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Formule: C₃₆H₂₈OP₂
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233863
Numéro CAS: 166330-10-5