Ethane-1,2-diylbis(diphénylphosphine)
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DIPHOS, Bis(1,2-diphénylphosphino)éthane
Formule:
C₂₆H₂₄P₂ Point de fusion: 137…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003047 Numéro CAS: 1663-45-2 EINECS: 216-769-2 |