Imprimer
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
3-Bromo-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Poids moléculaire: 196.05 g/mol
Point de fusion: 41…45 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797818
Numéro CAS: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III