Imprimer
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315602-1G OR315602-5G
APOSOR315602-1GEA 161 EUR
APOSOR315602-1G APOSOR315602-5G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864580
Numéro CAS: 7268-43-1