Imprimer
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315578-1G OR315578-25G OR315578-5G
APOSOR315578-1GEA 21.5 EUR
APOSOR315578-1G APOSOR315578-25G APOSOR315578-5G
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Ethyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formule: C₇H₁₀O₃
Point d'ébullition: 86…90 °C/0,6mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09834114
Numéro CAS: 87121-89-9