Imprimer
8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315552-1G OR315552-5G
APOSOR315552-1GEA 30.1 EUR
APOSOR315552-1G APOSOR315552-5G
8-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
8-Bromo-2-chloroquinazoline
Formule: C₈H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11043845
Numéro CAS: 956100-63-3