Imprimer
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(5-Bromofuran-2-yl)ethanone
OR315519-1G OR315519-250MG OR315519-500MG
APOSOR315519-1GEA 701 EUR
APOSOR315519-1G APOSOR315519-250MG APOSOR315519-500MG
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Formule: C₆H₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657513
Numéro CAS: 3199-50-6