Imprimer
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
OR315500-1G OR315500-5G
APOSOR315500-1GEA 178 EUR
APOSOR315500-1G APOSOR315500-5G
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide
Formule: C₅H₉BrO
Poids moléculaire: 165.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234790
Numéro CAS: 165253-29-2