Imprimer
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 87 EUR
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine 95%
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014896
Numéro CAS: 855-38-9