Imprimer
5'-m-Terphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-ylboronic acid
OR315368-25G OR315368-100G
APOSOR315368-25GEA 125 EUR
APOSOR315368-25G APOSOR315368-100G
5'-m-Terphenylboronic acid 98%
5'-m-Terphenylboronic acid
Formule: C₁₈H₁₅BO₂
Poids moléculaire: 274.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953491
Numéro CAS: 128388-54-5