Imprimer
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315362-1G OR315362-5G
APOSOR315362-1GEA 95.7 EUR
APOSOR315362-1G APOSOR315362-5G
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04966999
Numéro CAS: 105191-13-7