Imprimer
(S)-(+)-Acide 2-méthylbutyrique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR315294-1G OR315294-5G OR315294-250MG
APOSOR315294-1GEA 125 EUR
APOSOR315294-1G APOSOR315294-5G APOSOR315294-250MG
(S)-(+)-Acide 2-méthylbutyrique 98%
(S)-(+)-Acide 2-méthylbutyrique
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 78 °C/15mmHg
Densité: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063166
Numéro CAS: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II