Imprimer
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, (1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate
OR315273-1G OR315273-5G OR315273-250MG
APOSOR315273-1GEA 221 EUR
APOSOR315273-1G APOSOR315273-5G APOSOR315273-250MG
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formule: C₇H₁₀O₃
Point de fusion: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078933
Numéro CAS: 60410-16-4