Imprimer
5-Norbornene-2-methanol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-methanol, 5-Norbornen-2-methanol (mixture of isomers), 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol
OR315262-25G OR315262-100G OR315262-5G
APOSOR315262-25GEA 24.8 EUR
APOSOR315262-25G APOSOR315262-100G APOSOR315262-5G
5-Norbornene-2-methanol 99%
5-Norbornene-2-methanol
Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 120 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167571
Numéro CAS: 95-12-5