Imprimer
Isothiocyanate de 2-iodophényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Iodo-2-isothiocyanatobenzene
OR315240-1G OR315240-25G OR315240-5G
APOSOR315240-1GEA 23.2 EUR
APOSOR315240-1G APOSOR315240-25G APOSOR315240-5G
Isothiocyanate de 2-iodophényle
Isothiocyanate de 2-iodophényle
Formule: C₇H₄INS
Poids moléculaire: 261.09 g/mol
Point d'ébullition: 296
Point de fusion: 36…39 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041057
Numéro CAS: 98041-44-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III