Imprimer
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315222-1G OR315222-5G OR315222-25G
APOSOR315222-1GEA 79.9 EUR
APOSOR315222-1G APOSOR315222-5G APOSOR315222-25G
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
4-Chloropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄ClNO
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047425
Numéro CAS: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2