Imprimer
4-Chloro-2-méthoxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315215-1G OR315215-5G
APOSOR315215-1GEA 0 EUR
APOSOR315215-1G APOSOR315215-5G
4-Chloro-2-méthoxypyridine
4-Chloro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738656
Numéro CAS: 72141-44-7