1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃BrClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08275708 Numéro CAS: 219817-43-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...