Imprimer
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315194-1G OR315194-25G OR315194-5G
APOSOR315194-1GEA 136 EUR
APOSOR315194-1G APOSOR315194-25G APOSOR315194-5G
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin
Formule: C₁₄H₉NO₃
Point de fusion: 307…312 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01752122
Numéro CAS: 92906-36-0