Imprimer
H-Aib-OtBu·HCl 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315173-25G OR315173-5G OR315173-100G
APOSOR315173-25GEA 37.3 EUR
APOSOR315173-25G APOSOR315173-5G APOSOR315173-100G
H-Aib-OtBu·HCl 97%
H-Aib-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₇NO₂·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08272284
Numéro CAS: 84758-81-6