Imprimer
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 42.2 EUR
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 98%
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₉BrO
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114378
Numéro CAS: 66361-67-9