9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₈H₁₄BNO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD22207050 Numéro CAS: 1001911-63-2 |