Imprimer
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-BOC-N,N-Bis(2-chloroethyl)amine
OR315132-5G OR315132-100G OR315132-25G
APOSOR315132-5GEA 26.1 EUR
APOSOR315132-5G APOSOR315132-100G APOSOR315132-25G
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate
Formule: C₉H₁₇Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06858679
Numéro CAS: 118753-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III