Imprimer
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315121-1G OR315121-5G
APOSOR315121-1GEA 68.3 EUR
APOSOR315121-1G APOSOR315121-5G
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
5-Bromo-2-ethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226235
Numéro CAS: 38749-90-5