Imprimer
2-Amino-3-bromopyrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315104-1G OR315104-250MG OR315104-5G
APOSOR315104-1GEA 89.9 EUR
APOSOR315104-1G APOSOR315104-250MG APOSOR315104-5G
2-Amino-3-bromopyrazine 95%
2-Amino-3-bromopyrazine
Formule: C₄H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909692
Numéro CAS: 21943-12-4