Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-2-chloropyridin-3-ol
OR315101-100G OR315101-25G OR315101-5G
APOSOR315101-100GEA 1840 EUR
APOSOR315101-100G APOSOR315101-25G APOSOR315101-5G
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688592
Numéro CAS: 286946-77-8