Imprimer
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315083-1G OR315083-5G OR315083-10G
APOSOR315083-1GEA 105 EUR
APOSOR315083-1G APOSOR315083-5G APOSOR315083-10G
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
2-Bromo-5-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65550-79-0