Imprimer
3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-2-methoxy-6-methylpyridine
OR315073-1G OR315073-5G OR315073-25G
APOSOR315073-1GEA 56.7 EUR
APOSOR315073-1G APOSOR315073-5G APOSOR315073-25G
3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
3-Amino-2-methoxy-6-picoline
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095079
Numéro CAS: 186413-79-6