Imprimer
1,1'-Dibenzoylferrocene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315065-25G OR315065-5G
APOSOR315065-25GEA 83 EUR
APOSOR315065-25G APOSOR315065-5G
1,1'-Dibenzoylferrocene
1,1'-Dibenzoylferrocene
Formule: C₂₄H₁₀FeO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045455
Numéro CAS: 12180-80-2