Imprimer
N-Boc-D-prolinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315048-1G OR315048-25G OR315048-5G
APOSOR315048-1GEA 21.5 EUR
APOSOR315048-1G APOSOR315048-25G APOSOR315048-5G
N-Boc-D-prolinol
N-Boc-D-prolinol
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040580
Numéro CAS: 83435-58-9