Imprimer
N-Methyl-D-prolinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315047-100G OR315047-25G OR315047-5G
APOSOR315047-100GEA 251 EUR
APOSOR315047-100G APOSOR315047-25G APOSOR315047-5G
N-Methyl-D-prolinol
N-Methyl-D-prolinol
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368622
Numéro CAS: 99494-01-6