2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂Cl₅N Point d'ébullition: 278…279 °C Densité: 1,636 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03701543 Numéro CAS: 69045-83-6 |