3-Amino-2(1H)-pyridinone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
Formule:
C₅H₆N₂O Poids moléculaire: 110.12 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03411556 Numéro CAS: 33630-99-8 |