Imprimer
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 120 EUR
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique 98%
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Poids moléculaire: 167.12 g/mol
Point d'ébullition: 357
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006393
Numéro CAS: 499-81-0