(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₁H₂₂N₂O₂S Point de fusion: 128…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095684 Numéro CAS: 167316-27-0 |