Imprimer
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR315009-1G OR315009-25G OR315009-5G
APOSOR315009-1GEA 21.5 EUR
APOSOR315009-1G APOSOR315009-25G APOSOR315009-5G
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066527
Numéro CAS: 52373-72-5