Imprimer
Diethyl(3-pyridyl)borane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR315000-100G OR315000-25G OR315000-5G
APOSOR315000-100GEA 209 EUR
APOSOR315000-100G APOSOR315000-25G APOSOR315000-5G
Diethyl(3-pyridyl)borane
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formule: C₉H₁₄BN
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012348
Numéro CAS: 89878-14-8