Imprimer
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxyisonicotinaldehyde, 2-Hydroxy-4-formylpyridine
OR313101-1G OR313101-250MG
APOSOR313101-1GEA 140 EUR
APOSOR313101-1G APOSOR313101-250MG
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₅NO₂
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788455
Numéro CAS: 188554-13-4