Imprimer
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR313059-1G OR313059-5G
APOSOR313059-1GEA 0 EUR
APOSOR313059-1G APOSOR313059-5G
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Point d'ébullition: 67 °C/0,3mmHg
Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674064
Numéro CAS: 95715-87-0