Imprimer
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR313047-250MG OR313047-1G OR313047-5G
APOSOR313047-250MGEA 78.3 EUR
APOSOR313047-250MG APOSOR313047-1G APOSOR313047-5G
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565785
Numéro CAS: 89381-03-3