Imprimer
2-(4,6-Dichloropyrimidin-5-yl)acetaldehyde, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR313012-1G OR313012-5G
APOSOR313012-1GEA 24.4 EUR
APOSOR313012-1G APOSOR313012-5G
2-(4,6-Dichloropyrimidin-5-yl)acetaldehyde, grade Technique
2-(4,6-Dichloropyrimidin-5-yl)acetaldehyde
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991563
Numéro CAS: 16019-33-3