Imprimer
4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR313009-1G OR313009-5G
APOSOR313009-1GEA 24.4 EUR
APOSOR313009-1G APOSOR313009-5G
4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00447717
Numéro CAS: 103-40-2