Imprimer
7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Methoxy-6-azaindole
OR3130-1G OR3130-250MG
APOSOR3130-1GEA 270 EUR
APOSOR3130-1G APOSOR3130-250MG
7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
7-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₈H₈N₂O
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864857
Numéro CAS: 160590-40-9