Imprimer
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312511-250MG OR312511-100MG
APOSOR312511-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR312511-250MG APOSOR312511-100MG
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20693756
Numéro CAS: 135908-33-7