2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃Cl₃N₂ Poids moléculaire: 233.4818 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08445622 Numéro CAS: 20028-68-6 |