Imprimer
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312491-1G OR312491-250MG
APOSOR312491-1GEA 230 EUR
APOSOR312491-1G APOSOR312491-250MG
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₂O₄
Point de fusion: 163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29060101
Numéro CAS: 29412-62-2